4-Mercaptobenzoic acid 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Thiobenzoic acid
373300050 373300250
ACRO373300050EA 772 DKK
ACRO373300050 ACRO373300250
4-Mercaptobenzoic acid 90%
4-Mercaptobenzoic acid
Formel: C₇H₆O₂S
Smeltepunkt: 223…225 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016617
CAS-nummer: 1074-36-8
UN nummer: 3335
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 224 °C
HPLC ≥88 %