Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
397590010 397590100
ACRO397590010EA 339 DKK
ACRO397590010 ACRO397590100
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate 97%
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Formel: C₇H₁₀O₂
Molekylvægt: 126.1531 g/mol
Kogepunkt: 76…78 °C (9 mmHg)
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00239506
CAS-nummer: 25662-28-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %