3-Brombenzoylchlorid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: m-Bromobenzoyl chloride, 3-Bromobenzoylchloride
397450050 397450250 397451000
ACRO397450050EA 245 DKK
ACRO397450050 ACRO397450250 ACRO397451000
3-Brombenzoylchlorid 97%
3-Brombenzoylchlorid
Formel: C₇H₄BrClO
Molekylvægt: 219.46 g/mol
Kogepunkt: 74.5…75 °C (0.5 mmHg)
Massefylde: 1.666 g/cm³
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000669
CAS-nummer: 1711-09-7
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5940 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %