2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
397410010 397410050
ACRO397410010EA 317 DKK
ACRO397410010 ACRO397410050
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine 97%
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formel: C₆H₁₃NO₂
Kogepunkt: 164…165 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,012 g/cm³
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01321384
CAS-nummer: 22195-47-7
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %