(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra dry 99+% stabiliser free, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
397200010 397201000
397200010.EA 1940 DKK
397200010. 397201000.
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra dry 99+% stabiliser free, AcroSeal®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –136 °C
Massefylde: 0,86 g/cm³
Flammepunkt: –11 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005367
CAS-nummer: 96-47-9
UN nummer: 2536
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Peroxides ≤20 ppm