5-Formyl-2-thiophenboronsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
397150010 397150050
ACRO397150010EA 655 DKK
ACRO397150010 ACRO397150050
5-Formyl-2-thiophenboronsyre 97%
5-Formyl-2-thiophenboronsyre
Formel: C₅H₅BO₃S
Molekylvægt: 155.97 g/mol
Smeltepunkt: 132…135 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093666
CAS-nummer: 4347-33-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %