4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 97+% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol 0,05%
395530010 395530050
ACRO395530010EA 557 DKK
ACRO395530010 ACRO395530050
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 97+% stabilised
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane
Appearance: Clear colorless to amber Liquid
Formel: C₈H₁₅BO₂
Kogepunkt: 40 °C (20 mmHg)
Massefylde: 0,908 g/cm³
Flammepunkt: 34 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00192492
CAS-nummer: 75927-49-0
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Stabilizer ≤500 ppm BHT