Calcium perchlorate tetrahydrate, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
390631000 390635000
ACRO390631000EA 431 DKK
ACRO390631000 ACRO390635000
Calcium perchlorate tetrahydrate, pure
Calcium perchlorate tetrahydrate
Formel: CaClO₄·4H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191895
CAS-nummer: 15627-86-8
UN nummer: 1455
ADR: 5.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 12.2 to 13.5 % (Calcium)