2,4,6-Trichlorpyridin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
399590010 399590050
ACRO399590010EA 482 DKK
ACRO399590010 ACRO399590050
2,4,6-Trichlorpyridin 98%
2,4,6-Trichloropyridine
Formel: C₅H₂Cl₃N
Smeltepunkt: 33…37 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00971928
CAS-nummer: 16063-69-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 31 to 37 °C
GC ≥97.5 %