(R)-(+)-1,2-Epoxypropan 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
399570050 399570250
ACRO399570050EA 692 DKK
ACRO399570050 ACRO399570250
(R)-(+)-1,2-Epoxypropan 98+%
(R)-(+)-1,2-Epoxypropan
Formel: C₃H₆O
Smeltepunkt: –112 °C
Massefylde: 0,829 g/cm³
Flammepunkt: –37 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00066211
CAS-nummer: 15448-47-2
UN nummer: 1280
ADR: 3,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3680 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20°C, 589 nm) (Neat)