4-Methoxypiperidine 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
393390010 393390050
ACRO393390010EA 1170 DKK
ACRO393390010 ACRO393390050
4-Methoxypiperidine 98+%
4-Methoxypiperidine
Formel: C₆H₁₄ClNO
Kogepunkt: 44 °C (9mbar)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115010
CAS-nummer: 4045-24-3
UN nummer: 3267
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %