Kaliumhydroxid 1 N ethanol
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Potash caustic, Caustic potash
393320010 393322500
ACRO393320010EA 390 DKK
ACRO393320010 ACRO393322500
Kaliumhydroxid 1 N ethanol
Potassium hydroxide
Formel: KOH
Molekylvægt: 56.11 g/mol
Kogepunkt: 78 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –117 °C
Massefylde: 0.86 g/cm³
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
UN nummer: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 0.950 to 1.050 N