N-Boc-ethylenediamine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
389900010 389900050 389900250
ACRO389900010EA 508 DKK
ACRO389900010 ACRO389900050 ACRO389900250
N-Boc-ethylenediamine 98%
N-Boc-ethylenediamine
Formel: C₇H₁₆N₂O₂
Kogepunkt: 80…84 °C (,3 mmHg)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00191871
CAS-nummer: 57260-73-8
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %