Zinksulfat monohydrat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
389800010 389800050 389802500
ACRO389800010EA 785 DKK
ACRO389800010 ACRO389800050 ACRO389802500
Zinksulfat monohydrat 99%
Zinksulfat monohydrat
Formel: ZnSO₄·1H₂O
Massefylde: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149893
CAS-nummer: 7446-19-7
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %