(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 97%, 98% ee
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (S)-(-)-Glycidol, (S)-Oxiran-2-ylmethanol
411000010 411000050 411000250
ACRO411000010EA 318 DKK
ACRO411000010 ACRO411000050 ACRO411000250
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 97%, 98% ee
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol
Formel: C₃H₆O₂
Smeltepunkt: –54 °C
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00074874
CAS-nummer: 60456-23-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)
Specific optical rotation -12° to -18° (20°C, 589 nm) (neat)