Brommethylacetat 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
399180010 399180100
ACRO399180010EA 898 DKK
ACRO399180010 ACRO399180100
Brommethylacetat 95%
Brommethylacetat
Formel: H₃CCOOCH₂Br
Kogepunkt: 130…133 °C (750 mmHg)
Flammepunkt: 57 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000170
CAS-nummer: 590-97-6
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %