(4-(Brommethyl)phenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
392900010 392900050
ACRO392900010EA 325 DKK
ACRO392900010 ACRO392900050
(4-(Brommethyl)phenyl)eddikesyre 97%
(4-(Brommethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
Molekylvægt: 229.07 g/mol
Smeltepunkt: 180…182 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010632
CAS-nummer: 13737-36-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %