4-Iodphenylhydrazin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
399050010 399050050
ACRO399050010EA 418 DKK
ACRO399050010 ACRO399050050
4-Iodphenylhydrazin 95%
4-Iodphenylhydrazin
Formel: C₆H₇IN₂
Smeltepunkt: 101…102 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052688
CAS-nummer: 13116-27-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 106 °C
NMR ≥94 %