2-Amino-5-methylthiazol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methylthiazol-2-ylamine
392790050 392790250 392791000
ACRO392790050EA 209 DKK
ACRO392790050 ACRO392790250 ACRO392791000
2-Amino-5-methylthiazol 98%
2-Amino-5-methylthiazole
Formel: C₄H₆N₂S
Molekylvægt: 114.17 g/mol
Kogepunkt: 222
Smeltepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078317
CAS-nummer: 7305-71-7
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %