α-Brom-3-iodotoluen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
392530010 392530050 392530250
ACRO392530010EA 387 DKK
ACRO392530010 ACRO392530050 ACRO392530250
α-Brom-3-iodotoluen 97%
α-Brom-3-iodotoluen
Formel: C₇H₆BrI
Molekylvægt: 296.93 g/mol
Smeltepunkt: 47…50 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019016
CAS-nummer: 49617-83-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to red to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥96.0 %