Methoxytrimethylsilan 96+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trimethyl(methoxy)silane
392470250 392471000 392472500
ACRO392470250EA 557 DKK
ACRO392470250 ACRO392471000 ACRO392472500
Methoxytrimethylsilan 96+%
Methoxytrimethylsilane
Formel: C₄H₁₂OSi
Kogepunkt: 49…51 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,756 g/cm³
Flammepunkt: –11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008344
CAS-nummer: 1825-61-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3660 to 1.3680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %