Potassium vinyltrifluoroborate 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
387700010 387700050
ACRO387700010EA 395 DKK
ACRO387700010 ACRO387700050
Potassium vinyltrifluoroborate 95%
Potassium vinyltrifluoroborate
Formel: C₂H₃BF₃K
Smeltepunkt: 240…242 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093335
CAS-nummer: 13682-77-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %