2-Brom-6-formylpyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
387420010 387420050
ACRO387420010EA 334 DKK
ACRO387420010 ACRO387420050
2-Brom-6-formylpyridin 97%
2-Brom-6-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
Smeltepunkt: 79…82 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02683546
CAS-nummer: 34160-40-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %