3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
391900250 391901000
ACRO391900250EA 440 DKK
ACRO391900250 ACRO391901000
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₁₀H₂₁NO₄Si
Kogepunkt: 130 °C (20 mmHg)
Massefylde: 0,99 g/cm³
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051459
CAS-nummer: 24801-88-5
UN nummer: 2927
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %