2-Octyn-1-ol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
387030050 387030250
ACRO387030050EA 404 DKK
ACRO387030050 ACRO387030250
2-Octyn-1-ol 98%
2-Octyn-1-ol
Formel: C₈H₁₄O
Kogepunkt: 76…78 °C (2 mmHg)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039542
CAS-nummer: 20739-58-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %