2-iodbenzonitril 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Iodobenzonitrile
391800010 391800050 391800250
ACRO391800010EA 244 DKK
ACRO391800010 ACRO391800050 ACRO391800250
2-iodbenzonitril 99%
2-iodbenzonitril
Formel: C₇H₄IN
Molekylvægt: 229.02 g/mol
Smeltepunkt: 54 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079761
CAS-nummer: 4387-36-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %