1-Isopropylpiperazin 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
384810010
384810050
ACRO384810010EA
273
DKK
ACRO384810010
ACRO384810050
1-Isopropylpiperazin 98+%
1-Isopropylpiperazin
Formel:
C₇H₁₆N₂ Flammepunkt: 54 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00167971 CAS-nummer: 4318-42-7 UN nummer: 2733 ADR: 3,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |