(5-Brompentyl)benzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
384740010 384740050
ACRO384740010EA 705 DKK
ACRO384740010 ACRO384740050
(5-Brompentyl)benzen 98%
(5-Brompentyl)benzen
Formel: C₁₁H₁₅Br
Kogepunkt: 148 °C (18 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075177
CAS-nummer: 14469-83-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %