4-(Trifluormethyl)benzensulfonylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
397760010 397760050
ACRO397760010EA 245 DKK
ACRO397760010 ACRO397760050
4-(Trifluormethyl)benzensulfonylchlorid 98%
4-(Trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
Molekylvægt: 244.62 g/mol
Kogepunkt: 118…120 °C (18 mmHg)
Smeltepunkt: 30…34 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042422
CAS-nummer: 2991-42-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %