2,5-Dibromthiazol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
397100010 397100050
ACRO397100010EA 329 DKK
ACRO397100010 ACRO397100050
2,5-Dibromthiazol 97%
2,5-Dibromothiazole
Formel: C₃HBr₂NS
Smeltepunkt: 45…49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016891
CAS-nummer: 4175-78-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥96.0 %