Staurosporine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
328532500 328530010
ACRO328532500EA 2710 DKK
ACRO328532500 ACRO328530010
Staurosporine 98%
Staurosporine
Formel: C₂₈H₂₆N₄O₃
Smeltepunkt: 270 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18252446
CAS-nummer: 62996-74-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow to light beige Powder
HPLC =97.5 %