N-Methylmorpholin N-oxid 50% (w/w) in water
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
348270010 348270250 348271000
ACRO348270010EA 1450 DKK
ACRO348270010 ACRO348270250 ACRO348271000
N-Methylmorpholin N-oxid 50% (w/w) in water
N-Methylmorpholin N-oxid
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molekylvægt: 117.15 g/mol
Smeltepunkt: –20 °C
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005947
CAS-nummer: 7529-22-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 49 to 51 %