Natriumnitrit 99% contains an anticaking reagent, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
196620025 196620010 196620100
ACRO196620025EA 656 DKK
ACRO196620025 ACRO196620010 ACRO196620100
Natriumnitrit 99% contains an anticaking reagent, ekstra ren
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
Kogepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 271 °C
Massefylde: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011118
CAS-nummer: 7632-00-0
UN nummer: 1500
ADR: 5.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow Crystalline powder
Water ≤0.3 %
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent ≤0.1 %