Furan 99+% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
181110010
181112500
181110025
ACRO181110010EA
727
DKK
ACRO181110010
ACRO181112500
ACRO181110025
Furan 99+% stabilised
Furan
Formel:
C₄H₄O Molekylvægt: 68.08 g/mol Kogepunkt: 31.3 °C Smeltepunkt: –85.6 °C Massefylde: 0.936 g/cm³ Flammepunkt: –35 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003222 CAS-nummer: 110-00-9 UN nummer: 2389 ADR: 3 I Merck Index: 13,04317 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4197 to 1.4217 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≤0.05 % (Furfural) |
Stabilizer | 0.025 to 0.04 % BHT |
Peroxides | ≤0.015 % (as H2O2) |