1-Methylcyclopropancarboxylsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
194960010 194960050
ACRO194960010EA 517 DKK
ACRO194960010 ACRO194960050
1-Methylcyclopropancarboxylsyre 98%
1-Methylcyclopropancarboxylsyre
Formel: C₅H₈O₂
Smeltepunkt: 34…36 °C
Flammepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001290
CAS-nummer: 6914-76-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %