Bly(II)chlorid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
193310010 193310500 193312500
ACRO193310010EA 1040 DKK
ACRO193310010 ACRO193310500 ACRO193312500
Bly(II)chlorid 99%
Bly(II)chlorid
Formel: Cl₂Pb
Kogepunkt: 950 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 501 °C
Massefylde: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011157
CAS-nummer: 7758-95-4
UN nummer: 2291
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %