Chrom (III) chlorid, anhydrous 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Chromium trichloride
190470250 190470050 190471000
ACRO190470250EA 659 DKK
ACRO190470250 ACRO190470050 ACRO190471000
Chrom (III) chlorid, anhydrous 99%
Chrom (III) chlorid
Formel: Cl₃Cr
Molekylvægt: 158.35 g/mol
Smeltepunkt: 1152
Massefylde: 2.8 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010948
CAS-nummer: 10025-73-7
UN nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02278
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Purple Glistening powder or flakes
Assay ≥98.5 %