5-Aminoquinolin
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Quinolin-5-amine, Quinolin-5-ylamine
104600010 104600050
ACRO104600010EA 588 DKK
ACRO104600010 ACRO104600050
5-Aminoquinolin
5-Aminoquinolin
Formel: C₉H₈N₂
Molekylvægt: 144.18 g/mol
Kogepunkt: 310
Smeltepunkt: 106…109 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006797
CAS-nummer: 611-34-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
GC ≥96.0 %