Hydroxyacetone, Technical Grade
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
160341000 160345000
ACRO160341000EA 291 DKK
ACRO160341000 ACRO160345000
Hydroxyacetone, Technical Grade
Hydroxyacetone
Formel: C₃H₆O₂
Kogepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –17 °C
Massefylde: 1,08 g/cm³
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004669
CAS-nummer: 116-09-6
UN nummer: 1224
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.5 %