Isobutylamin
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
122500010 122500025 122502500
ACRO122500010EA 546 DKK
ACRO122500010 ACRO122500025 ACRO122502500
Isobutylamin
Isobutylamin
Formel: C₄H₁₁N
Kogepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –85 °C
Massefylde: 0,73 g/cm³
Flammepunkt: –9 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008146
CAS-nummer: 78-81-9
UN nummer: 1214
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Additional info is possible)