Ammoniak 7N in methanol, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
428381000 428388000
428381000.EA 695 DKK
428381000. 428388000.
Ammoniak 7N in methanol, AcroSeal®
Ammonia
Formel: NH₃
Kogepunkt: –33 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –77 °C
Massefylde: 0,77 g/cm³
Flammepunkt: 14 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011418
CAS-nummer: 7664-41-7
UN nummer: 3286
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 6.0 to 7.5 N
Refractive index 1.6110 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %