3,3-Dimethylbutylamine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
179380010 179380050
ACRO179380010EA 851 DKK
ACRO179380010 ACRO179380050
3,3-Dimethylbutylamine 95%
3,3-Dimethylbutylamine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₆H₁₅N
Molekylvægt: 101.193 g/mol
Kogepunkt: 114…116 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0.752 g/cm³
Flammepunkt: 6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008201
CAS-nummer: 15673-00-4
UN nummer: 3286
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %