Kaliumpolysulfider, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Potassium polysulphide, Liver of sulphur, Sulphurated potash
389592500 389590025 389590010
ACRO389592500EA 385 DKK
ACRO389592500 ACRO389590025 ACRO389590010
Kaliumpolysulfider, pure
Kaliumpolysulfider
Formel: K₂(S)n
Molekylvægt: 110.26 g/mol
Smeltepunkt: 200…250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00148074
CAS-nummer: 37199-66-9
UN nummer: 1382
ADR: 4.2 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Ochre to brown Lumps
Titration Iodometric 42.0 to 44.0 % (K2S)