ortho-Phosphorsyre 98+%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
389025000 389020025 389021000
389025000.EA 419 DKK
389025000. 389020025. 389021000.
ortho-Phosphorsyre 98+%, ren
ortho-Phosphorsyre
Formel: H₃PO₄
Kogepunkt: ∼158 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 42 °C
Massefylde: 1,7 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-nummer: 7664-38-2
UN nummer: 3453
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm