(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanol
382860010 382862500
ACRO382860010EA 1030 DKK
ACRO382860010 ACRO382862500
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 98%
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Appearance: White to grey Crystals or solid
Formel: C₇H₉NO
Molekylvægt: 123.155 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04972322
CAS-nummer: 27911-63-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to grey Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24° to +31° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)