tert-Butyl propargyl ether 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
380910010 380910050
ACRO380910010EA 268 DKK
ACRO380910010 ACRO380910050
tert-Butyl propargyl ether 97%
tert-Butyl propargyl ether
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formel: C₇H₁₂O
Molekylvægt: 112.172 g/mol
Kogepunkt: 119 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0.835 g/cm³
Flammepunkt: 20 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368651
CAS-nummer: 16314-18-4
UN nummer: 3271
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %