TentaGel® MB-Br
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354480010 354480050
ACRO354480010EA 636 DKK
ACRO354480010 ACRO354480050
TentaGel® MB-Br
TentaGel® MB-Br
CAS No.:
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00217898
CAS-nummer: 73342-17-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Particle size 140 to 170 µm
Loading 0.4 to 0.6 mmol/g