4-Chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
350660010 350660050 350660250
ACRO350660010EA 379 DKK
ACRO350660010 ACRO350660050 ACRO350660250
4-Chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine 98%
4-Chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
Appearance: Red Crystalline powder
Formel: C₆H₆ClN₃O₂
Smeltepunkt: 189…193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427594
CAS-nummer: 67073-39-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %