Sodium-2-propylvalerate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
271830050 271830250
ACRO271830050EA 329 DKK
ACRO271830050 ACRO271830250
Sodium-2-propylvalerate 98%
Sodium-2-propylvalerate
Appearance: White Powder
Formel: C₈H₁₅O₂Na
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078604
CAS-nummer: 1069-66-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %