1-Dimethylamino-2-propyne 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N,N-Dimethylpropargylamine, N,N-Dimethyl-2-propyn-1-amine
162250050 162250250
ACRO162250050EA 332 DKK
ACRO162250050 ACRO162250250
1-Dimethylamino-2-propyne 97%
1-Dimethylamino-2-propyne
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₅H₉N
Molekylvægt: 83.13 g/mol
Kogepunkt: 80…81 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0.772 g/cm³
Flammepunkt: –7 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008575
CAS-nummer: 7223-38-3
UN nummer: 2733
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %